Documenti fondamentali
ENA321761744
Enamine
2-chloro-N-cyclopentyl-N-(propan-2-yl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.71
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopentyl-N-isopropylacetamide
Inchi Code
1S/C10H18ClNO/c1-8(2)12(10(13)7-11)9-5-3-4-6-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI
HYUOJAMLEBGBOR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47581
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47581
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)