ENA313839298
Enamine
3-{3-oxo-2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-2-yl}propanoic acid
About This Item
Punto di fusione
168-170
Iupac Name
3-(3-oxo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-2(3H)-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O3/c13-8(14)4-6-12-9(15)11-5-2-1-3-7(11)10-12/h1-3,5H,4,6H2,(H,13,14)
InChI
DXVGDKXFBVHCCE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72946
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)