Documenti fondamentali
ENA313839183
Enamine
3-[(benzenesulfonyl)methyl]aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.32
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(phenylsulfonyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c14-12-6-4-5-11(9-12)10-17(15,16)13-7-2-1-3-8-13/h1-9H,10,14H2
InChI
HBPCCGVNCORBGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72716
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72716
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)