Documenti fondamentali
ENA311761122
Enamine
tert-butyl 3-ethynylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.29
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-ethynyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO2/c1-5-10-7-6-8-13(9-10)11(14)15-12(2,3)4/h1,10H,6-9H2,2-4H3
InChI
IJHRDEPFBAXIMW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71552
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71552
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)