Documenti fondamentali
ENA311761106
Enamine
2-(4-phenylphenyl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.32
Numero MDL:
Punto di fusione
162-163
Iupac Name
[1,1':4',1''-terphenyl]-2-amine
Inchi Code
1S/C18H15N/c19-18-9-5-4-8-17(18)16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,19H2
InChI
LZCYDNMVXHWZSD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71996
Melting Point
162-163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71996