Documenti fondamentali
ENA311760297
Enamine
2-[hexyl(methyl)amino]acetic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.72
Numero MDL:
Iupac Name
[hexyl(methyl)amino]acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-6-7-10(2)8-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
InChI
NTDATTATKSUONE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71755
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71755
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)