Documenti fondamentali
ENA311759910
Enamine
2-methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]propan-1-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
SKU del venditore: EN300-71501-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.34
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-71501-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-isobutoxyphenyl)-2-methyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C14H23NO/c1-11(2)9-16-13-7-5-12(6-8-13)14(3,4)10-15/h5-8,11H,9-10,15H2,1-4H3
InChI
DPBVXGYIBZPQRV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71501
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71501
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)