Documenti fondamentali
ENA311759712
Enamine
N-[(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]prop-2-enamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.25
Numero MDL:
Iupac Name
N-[(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]acrylamide
Inchi Code
1S/C8H10N2OS/c1-3-8(11)10-5-7-4-9-6(2)12-7/h3-4H,1,5H2,2H3,(H,10,11)
InChI
GYXNFDFCNFKHAZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70814
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70814
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)