Documenti fondamentali
ENA311759080
Enamine
methyl 3-amino-2-[(3-fluorophenyl)methyl]propanoate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.7
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-2-(3-fluorobenzyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2.ClH/c1-15-11(14)9(7-13)5-8-3-2-4-10(12)6-8;/h2-4,6,9H,5,7,13H2,1H3;1H
InChI
NZYMHDXBKOLDTF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70600
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70600
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)