Documenti fondamentali
ENA311758944
Enamine
4-chloro-1-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.6
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-1-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2/c1-2-9-4-5(8)3-6(9)7(10)11/h3-4H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI
QOQIVKRHJNMVAZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43705
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43705
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)