Documenti fondamentali
ENA311758938
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-tert-butylcarbamate
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
SKU del venditore: EN300-16347-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-16347-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl tert-butylcarbamate
Inchi Code
1S/C7H12F3NO2/c1-6(2,3)11-5(12)13-4-7(8,9)10/h4H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI
QGWDNKBUZREYMF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16347
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16347
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)