Documenti fondamentali
ENA308585027
Enamine
5-chloro-2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.65
Numero MDL:
Punto di fusione
250-252
Iupac Name
5-chloro-2-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline
Inchi Code
1S/C10H7ClN4/c1-6-12-9-7-4-2-3-5-8(7)13-10(11)15(9)14-6/h2-5H,1H3
InChI
OTLFXEHWBDUICO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69229
Melting Point
250-252
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69229
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)