Documenti fondamentali
ENA308584985
Enamine
4-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl)butanoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
SKU del venditore: EN300-69188-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-69188-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-oxo-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c15-12-8-7-10-4-1-2-5-11(10)14(12)9-3-6-13(16)17/h1-2,4-5H,3,6-9H2,(H,16,17)
InChI
HFUZTQLOCFRFOQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69188
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69188
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)