Documenti fondamentali
ENA308584579
Enamine
6-bromo-N-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
SKU del venditore: EN300-69332-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-69332-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-N-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-amine
Inchi Code
1S/C10H12BrNS/c1-12-9-4-5-13-10-3-2-7(11)6-8(9)10/h2-3,6,9,12H,4-5H2,1H3
InChI
ADMWZOCUPSQHDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69332
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69332
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)