Documenti fondamentali
ENA308584399
Enamine
2-amino-4-methyl-N-(1H-pyrazol-3-yl)pentanamide dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-4-methyl-N-(1H-pyrazol-3-yl)pentanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N4O.2ClH/c1-6(2)5-7(10)9(14)12-8-3-4-11-13-8;;/h3-4,6-7H,5,10H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14);2*1H
InChI
PKTFUFJLXWYOCK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69370
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69370
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)