Documenti fondamentali
ENA308583836
Enamine
3-(1-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.26
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C14H12N2O/c1-16-13-8-3-2-7-12(13)15-14(16)10-5-4-6-11(17)9-10/h2-9,17H,1H3
InChI
ZOCKAMAEAGBODC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68590
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68590