ENA308583688
Enamine
2-chloro-3-(piperidine-1-sulfonyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-3-(1-piperidinylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O2S/c11-10-9(5-4-6-12-10)16(14,15)13-7-2-1-3-8-13/h4-6H,1-3,7-8H2
InChI
DUJDMSABZIUWIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68345
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68345
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)