ENA308583285
Enamine
3-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]propanoic acid hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-68737-100MG
CHF 318.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-68737-100MG
CHF 318.00
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)-beta-alanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3NO2.ClH/c6-5(7,8)3-9-2-1-4(10)11;/h9H,1-3H2,(H,10,11);1H
InChI
CCYPJPDVISCTTN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68737
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)