Documenti fondamentali
ENA308583192
Enamine
3-(propan-2-yl)-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.25
Numero MDL:
Punto di fusione
88-90
Iupac Name
3-isopropyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-amine
Inchi Code
1S/C9H16N4/c1-6(2)9-12-11-8-4-3-7(10)5-13(8)9/h6-7H,3-5,10H2,1-2H3
InChI
PCSRDHSXZCQZJE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62864
Melting Point
88-90
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62864