ENA300792190
Enamine
5-acetamido-2-methanesulfonamidobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
5-(acetylamino)-2-[(methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O5S/c1-6(13)11-7-3-4-9(12-18(2,16)17)8(5-7)10(14)15/h3-5,12H,1-2H3,(H,11,13)(H,14,15)
InChI
VQEJIWHHKQFWPB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67405
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)