Documenti fondamentali
ENA300792016
Enamine
N-[(2-methoxynaphthalen-1-yl)methyl]cyclopentanamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
SKU del venditore: EN300-67668-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.36
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-67668-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[(2-methoxy-1-naphthyl)methyl]cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C17H21NO/c1-19-17-11-10-13-6-2-5-9-15(13)16(17)12-18-14-7-3-4-8-14/h2,5-6,9-11,14,18H,3-4,7-8,12H2,1H3
InChI
CCCYAJFXIRKIRB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67668
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67668
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)