Documenti fondamentali
ENA300791967
Enamine
1-[(3-methoxyphenyl)methyl]-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
SKU del venditore: EN300-67584-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.3
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-67584-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
155-156
Iupac Name
1-(3-methoxybenzyl)-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C15H15N3O/c1-19-12-6-4-5-11(9-12)10-18-14-8-3-2-7-13(14)17-15(18)16/h2-9H,10H2,1H3,(H2,16,17)
InChI
UGVHOGLCIXPIOP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67584
Melting Point
155-156
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67584
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)