Documenti fondamentali
ENA300791950
Enamine
3-[(diphenylmethyl)amino]propan-1-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
SKU del venditore: EN300-67552-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-67552-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
64-65
Iupac Name
3-(benzhydrylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C16H19NO/c18-13-7-12-17-16(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2
InChI
ABWLGEWGKOXLRO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67552
Melting Point
64-65
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67552
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)