Documenti fondamentali
ENA300791786
Enamine
5-bromo-2,4-dimethoxybenzene-1,3-disulfonyl dichloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethoxy-1,3-benzenedisulfonyl dichloride
Inchi Code
1S/C8H7BrCl2O6S2/c1-16-6-4(9)3-5(18(10,12)13)7(17-2)8(6)19(11,14)15/h3H,1-2H3
InChI
QCDPKOVPRRSBMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67200
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67200
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)