Documenti fondamentali
ENA300791178
Enamine
4-amino-2-methylpyrimidine-5-carbothioamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.22
Numero MDL:
Punto di fusione
262-263
Iupac Name
4-amino-2-methyl-5-pyrimidinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H8N4S/c1-3-9-2-4(6(8)11)5(7)10-3/h2H,1H3,(H2,8,11)(H2,7,9,10)
InChI
HYRSYLSTXKOYMA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66443
Melting Point
262-263
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66443