Documenti fondamentali
ENA300791165
Enamine
7-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.16
Numero MDL:
Punto di fusione
234-235
Iupac Name
7-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO6/c11-9(12)6-3-5(10(13)14)4-7-8(6)16-2-1-15-7/h3-4H,1-2H2,(H,11,12)
InChI
AVKRNLXCZBBZMD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66425
Melting Point
234-235
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)