ENA300790965
Enamine
methyl 4-(4-oxopiperidin-1-yl)butanoate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-(4-oxo-1-piperidinyl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-14-10(13)3-2-6-11-7-4-9(12)5-8-11/h2-8H2,1H3
InChI
DSSOBYZLFQUGCR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)