ENA296275416
Enamine
5,5-dimethyl-4H,5H-naphtho[1,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5,5-dimethyl-4,5-dihydronaphtho[1,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O2S/c1-15(2)8-9-7-12(14(16)17)18-13(9)10-5-3-4-6-11(10)15/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI
PTOBLWZWMMBLGH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65641
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)