Documenti fondamentali
ENA296275241
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
5 G
CHF 2’247.20
10 G
CHF 3’310.60
SKU del venditore: EN300-65358-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
5 G
CHF 2’247.20
10 G
CHF 3’310.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-65358-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
94-95
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c10-7-2-3-8-9(6-7)12-5-1-4-11-8/h2-3,6,10H,1,4-5H2
InChI
PRTZXDPIVPFBFR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65358
Melting Point
94-95
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65358
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)