Documenti fondamentali
ENA296275209
Enamine
[1-(2-methylphenyl)cyclopropyl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.25
Numero MDL:
Iupac Name
[1-(2-methylphenyl)cyclopropyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-9-4-2-3-5-10(9)11(8-12)6-7-11/h2-5H,6-8,12H2,1H3
InChI
PSSGHGDRMZGMRG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65320
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65320
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)