Documenti fondamentali
ENA296275043
Enamine
1,4-diazepane-1-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Numero MDL:
Iupac Name
1,4-diazepane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H13N3O/c7-6(10)9-4-1-2-8-3-5-9/h8H,1-5H2,(H2,7,10)
InChI
QDYWEAYMBBJBPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65063
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65063
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)