ENA296275013
Enamine
N-ethyl-N-methyl-1,3-thiazolidine-4-carboxamide
About This Item
Iupac Name
N-ethyl-N-methyl-1,3-thiazolidine-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H14N2OS/c1-3-9(2)7(10)6-4-11-5-8-6/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI
NYTWLGQVUGEBIU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64987
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64987
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)