ENA296274851
Enamine
3-(thiophen-3-yl)aniline hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-65200-100MG
CHF 86.60
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-65200-100MG
CHF 86.60
Iupac Name
3-(3-thienyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9NS.ClH/c11-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-12-7-9;/h1-7H,11H2;1H
InChI
QSYGPAHBIIGMHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65200
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)