Documenti fondamentali
ENA295068843
Enamine
5-(2,5-dimethylfuran-3-yl)-5-methylimidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.22
Numero MDL:
Iupac Name
5-(2,5-dimethyl-3-furyl)-5-methyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H12N2O3/c1-5-4-7(6(2)15-5)10(3)8(13)11-9(14)12-10/h4H,1-3H3,(H2,11,12,13,14)
InChI
JOJIYGFFXUPPDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62486
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62486
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)