Documenti fondamentali
ENA295068567
Enamine
4-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)butanethioamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.31
Numero MDL:
Punto di fusione
181-182
Iupac Name
4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanethioamide
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S/c13-10(17)6-3-7-14-11(15)8-4-1-2-5-9(8)12(14)16/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H2,13,17)
InChI
MAOSRRBZNPOFSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64121
Melting Point
181-182
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64121
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)