ENA295068555
Enamine
N-(4-methylphenyl)piperidin-4-amine
About This Item
Iupac Name
N-(4-methylphenyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-10-2-4-11(5-3-10)14-12-6-8-13-9-7-12/h2-5,12-14H,6-9H2,1H3
InChI
RUDYFATVFHYYBS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64108
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64108
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)