Documenti fondamentali
ENA295068236
Enamine
N,N-dimethyl-1-[(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)sulfanyl]formamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
SKU del venditore: EN300-64467-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-64467-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
95-97
Iupac Name
S-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl) dimethylthiocarbamate
Inchi Code
1S/C13H15NO2S/c1-14(2)13(16)17-10-6-7-11-9(8-10)4-3-5-12(11)15/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI
AMZNKLYLFKFXDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64467
Melting Point
95-97
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64467
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)