Documenti fondamentali
ENA292596530
Enamine
3-[(1H-indazol-5-yl)formamido]propanoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
SKU del venditore: EN300-62266-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-62266-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(1H-indazol-5-ylcarbonyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C11H11N3O3/c15-10(16)3-4-12-11(17)7-1-2-9-8(5-7)6-13-14-9/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)
InChI
MBXQQESBOYVCSU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62266
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62266
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)