Documenti fondamentali
ENA292596407
Enamine
6-chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
SKU del venditore: EN300-62057-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.7
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-62057-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloro-3-methyl-2,3-dihydro-4H-1-benzothiopyran-4-one
Inchi Code
1S/C10H9ClOS/c1-6-5-13-9-3-2-7(11)4-8(9)10(6)12/h2-4,6H,5H2,1H3
InChI
DHUYQXKNFPSYAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62057
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62057
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)