Documenti fondamentali
ENA292596380
Enamine
[1-(5-nitropyridin-2-yl)piperidin-4-yl]methanol
Scegli un formato
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
SKU del venditore: EN300-62016-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-62016-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[1-(5-nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H15N3O3/c15-8-9-3-5-13(6-4-9)11-2-1-10(7-12-11)14(16)17/h1-2,7,9,15H,3-6,8H2
InChI
LJSPBMQDDUPONQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62016
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62016
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)