Documenti fondamentali
ENA292596216
Enamine
1-(3-methoxy-4-methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero MDL:
Punto di fusione
108-111
Iupac Name
1-(3-methoxy-4-methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-8-3-4-9(7-10(8)15-2)12(5-6-12)11(13)14/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
WHSRBWOFSUGSHR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61728
Melting Point
108-111
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61728
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)