ENA282548715
Enamine
({4-chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl}methyl)dimethylamine
About This Item
Iupac Name
(4-chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Inchi Code
1S/C15H14ClN3S/c1-19(2)8-12-17-14(16)13-11(9-20-15(13)18-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI
PTDBGXVJPZIESI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60453
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)