Key Documents
ENA282548575
Enamine
2-(4-aminopiperidine-1-carbonyl)phenol
Scegli un formato
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
5 G
CHF 2’247.20
SKU del venditore: EN300-61268-100MG
CHF 294.60
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
5 G
CHF 2’247.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-61268-100MG
CHF 294.60
Disponibilità
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(4-amino-1-piperidinyl)carbonyl]phenol
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c13-9-5-7-14(8-6-9)12(16)10-3-1-2-4-11(10)15/h1-4,9,15H,5-8,13H2
InChI
ICZMYPAEUHZWQP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61268
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61268