Documenti fondamentali
ENA282548530
Enamine
3-(propylamino)pyrrolidine-2,5-dione
Scegli un formato
100 MG
CHF 128.20
250 MG
CHF 163.30
500 MG
CHF 232.20
1 G
CHF 284.20
SKU del venditore: EN300-61201-100MG
CHF 128.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 128.20
250 MG
CHF 163.30
500 MG
CHF 232.20
1 G
CHF 284.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-61201-100MG
CHF 128.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(propylamino)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-2-3-8-5-4-6(10)9-7(5)11/h5,8H,2-4H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI
ISCOKDCBGVPLPL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61201
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61201
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)