Documenti fondamentali
ENA258390080
Enamine
1-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.38
Numero MDL:
Iupac Name
1-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]piperazine
Inchi Code
1S/C14H17N3S/c1-2-4-12(5-3-1)14-16-13(11-18-14)10-17-8-6-15-7-9-17/h1-5,11,15H,6-10H2
InChI
DLMLHZQIPWEQGL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57679
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57679
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)