ENA258389969
Enamine
3-[(thiomorpholin-4-yl)methyl]aniline
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-60252-100MG
CHF 165.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-60252-100MG
CHF 165.90
Iupac Name
3-(4-thiomorpholinylmethyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2S/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-13-4-6-14-7-5-13/h1-3,8H,4-7,9,12H2
InChI
TUTPFTCILWEGMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60252
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)