ENA258389434
Enamine
4-phenoxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-phenoxybenzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12N2O.ClH/c14-13(15)10-6-8-12(9-7-10)16-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,(H3,14,15);1H
InChI
DEERTRADXKFIPG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59964
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59964
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)