Documenti fondamentali
ENA250699179
Enamine
2-amino-4-chlorobenzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
SKU del venditore: EN300-59491-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-59491-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
139-141
Iupac Name
2-amino-4-chlorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI
HWQDHHCUOZZFIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59491
Melting Point
139-141
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59491
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)