ENA250699151
Enamine
methyl 5-(chlorosulfonyl)thiophene-3-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-54851-100MG
CHF 207.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-54851-100MG
CHF 207.50
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)4-2-5(12-3-4)13(7,9)10/h2-3H,1H3
InChI
IRUQLKHEXLBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54851
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)