Documenti fondamentali
ENA250698991
Enamine
4,4-difluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.13
Numero MDL:
Iupac Name
4,4-difluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)6(12)4-5(11)7-2-1-3-13-7/h1-3,8H,4H2
InChI
RBNCWOLHQIFKHV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59094
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59094
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)